Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoindan, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 103860050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2338-18-3 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11905241
  • 95.14€ / 5g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
2338-18-3
169.65
2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine ; Chlorhydrate
C9H11N·ClH
XEHNLVMHWYPNEQ-UHFFFAOYSA-N
122764
C1C(CC2=CC=CC=C21)N.Cl
Spécification
2-Aminoindan hydrochloride
246.0°C to 247.0°C
2338-18-3
100.0
C9H11N·ClH
2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
C1C(CC2=CC=CC=C21)N.Cl
169.65
169.65
Flacon en verre
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
12,1196
XEHNLVMHWYPNEQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine ; Chlorhydrate
122764
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Aminoindan hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
FDS Documents