Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acide aminoisobutyrique, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ A13021.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 62-57-7 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11389679
  • 35.56€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 2
Description
Description
Applications
L’acide 2-aminoisobutyrique est un acide aminé non protéique, présent dans certains antibiotiques. Il agit comme un puissant inducteur d’hélice dans les peptides. Il n’est pas métabolisable dans les dosages biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
62-57-7
103.121
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
6119
acide2-amino-2-méthylpropanoïque
C4H9NO2
MFCD00008049
2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
CHEBI:27971
CC(C)(C(=O)O)N
Spécification
2-Aminoisobutyric acid
25g
C4H9NO2
506496
2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
acide2-amino-2-méthylpropanoïque
6119
103.12
>300°C
62-57-7
MFCD00008049
14,445
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
CC(C)(C(=O)O)N
103.121
CHEBI:27971
99%
Vidéos
FDS Documents