Learn More
2-(Aminométhyl)-1-éthylpyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56639
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
26116-12-1
C7H16N2
128.22
MFCD00003178
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
117295
(1-éthylpyrrolidine-2-yl)méthanamine
CCN1CCCC1CN
26116-12-1
C7H16N2
128.22
MFCD00003178
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
117295
(1-éthylpyrrolidine-2-yl)méthanamine
CCN1CCCC1CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.8840g/mL
Point d’ébullition 58.0°C to 60.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4655 to 1.4675
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.884
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.