Learn More
Acide 2-aminonicotinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57911
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5345-47-1
C6H6N2O2
138.13
MFCD00006318
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
72930
CHEBI:68572
Acide 2-aminopyridine-3-carboxylique
NC1=NC=CC=C1C(O)=O
5345-47-1
C6H6N2O2
138.13
MFCD00006318
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
72930
CHEBI:68572
Acide 2-aminopyridine-3-carboxylique
NC1=NC=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Aminonicotinic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 295.0°C to 297.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(C5H3N)COOH
Quantité 5 g
Beilstein 22, 542
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.