Learn More
2-aminophénol, 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 104265000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 95-55-6 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 2512 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
95-55-6 | |
109.13 | |
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N | |
5801 | |
2-aminophénol |
C6H7NO | |
MFCD00007690 | |
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga | |
CHEBI:18112 | |
C1=CC=C(C(=C1)N)O |
Spécification
2-Aminophenol | |
Authentic | |
164°C (15.0 mbar) | |
172°C to 177°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
H2NC6H4OH | |
13, 354 | |
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga | |
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminophénol | |
5801 | |
109.13 | |
99% |
168°C | |
Flacon en verre | |
Blanc à marron | |
500g | |
95-55-6 | |
100.0 | |
C6H7NO | |
MFCD00007690 | |
15, 457 | |
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene | |
C1=CC=C(C(=C1)N)O | |
109.13 | |
CHEBI:18112 | |
Poudre |