missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2696350
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
342405-23-6
C11H10N2O2S
234.27
MFCD03086200
REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
2779647
2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
342405-23-6
C11H10N2O2S
234.27
MFCD03086200
REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
2779647
2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Nom chimique ou matériau 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.28
Pourcentage de pureté 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'