Learn More
Chlorhydrate de 2-(benzyloxy)1-éthanamine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 187.67 |
Pourcentage de pureté | 97% |