Learn More
2-bromo-1-(3-thiényl)-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Amber Glass Bottle |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(thiophen-3-yl)ethan-1-one |
Poids de la formule | 205.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |