Learn More
2-bromo-1-(5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophen-2-yl)éthan-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(5-chloro-3-méthyle-1-benzothiophène-2-yl)éthan-1-one |
Poids de la formule | 303.61 |
Pourcentage de pureté | 95% |