missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-bromo-2’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044674
21.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
31949-21-0
C9H9BrO2
229.073
MFCD00000196
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
123440
2-bromo-1-(2-méthoxyphényl)éthanone
COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
31949-21-0
C9H9BrO2
229.073
MFCD00000196
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
123440
2-bromo-1-(2-méthoxyphényl)éthanone
COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr

2-Bromo-2'-methoxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate .

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 2-bromo-2′-méthoxyacétophénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 130°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1938788
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'