Learn More
2-bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697943
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
75806-84-7
C6H2BrClF3N
260.438
MFCD00153072
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
2736237
2-bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
75806-84-7
C6H2BrClF3N
260.438
MFCD00153072
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
2736237
2-bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 260.44
Pourcentage de pureté 97%