Learn More
2-bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge BTB09453EA
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 75806-84-7 Poids : 0.06000kg
Quantité 10g
Code produit. 10011134
  • 264.00€ / 10g
Expédition estimée
21-05-2021
Identifiants chimiques
75806-84-7
260.438
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2736237
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
C6H2BrClF3N
MFCD00153072
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
2-bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Spécification
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
10g
96.5
97%
MFCD00153072
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
2736237
97%
Flacon en verre ambré
75806-84-7
100.0
C6H2BrClF3N
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
260.438
260.44
Vidéos
FDS Documents