Learn More
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 228.54 |
Pourcentage de pureté | 97% |