missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-bromo-4-(2-thiényl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15434818
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1125409-90-6
C7H4BrNS2
246.14
MFCD11220135
XRXGEQOSIYEEKD-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-2-thienyl thiazole, 2-bromo-4-thiophen-2-yl-1,3-thiazole
38996210
2-bromo-4-thiophène-2-yl-1,3-thiazole
C1=CSC(=C1)C2=CSC(=N2)Br
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1125409-90-6
C7H4BrNS2
246.14
MFCD11220135
XRXGEQOSIYEEKD-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-2-thienyl thiazole, 2-bromo-4-thiophen-2-yl-1,3-thiazole
38996210
2-bromo-4-thiophène-2-yl-1,3-thiazole
C1=CSC(=C1)C2=CSC(=N2)Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(2-thienyl)thiazole
Quantité 2 g
Beilstein 21223492
Poids de la formule 246.14
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'