Learn More
Alcool 2-bromo-4,5-diméthoxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73981
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
54370-00-2
C9H11BrO3
247.088
MFCD02093896
SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
618887
(2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)méthanol
COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
54370-00-2
C9H11BrO3
247.088
MFCD02093896
SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
618887
(2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)méthanol
COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 100.0°C
Couleur Rose-violet à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water., insoluble in hexane, soluble in acetone, chloroform, dichloromethane, e, hylacetate, methanol, toluene
Poids de la formule 247.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.