Learn More
2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | BrC6H3(Cl)I |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 317.36 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene