Learn More
2-bromo-4’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021183
23.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2632-13-5
C9H9BrO2
229.07
MFCD00000201
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
4965
2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2632-13-5
C9H9BrO2
229.07
MFCD00000201
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
4965
2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4′-méthoxyacétophénone, est utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase perméable aux cellules, covalent et puissant.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau (partiellement miscible), la plupart des solvants organiques et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Point de fusion 68°C to 72°C
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 743112
Informations sur la solubilité It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%