Learn More
2-Bromo-4-phénylthiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7034559
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
57516-16-2
C9H6BrNS
240.12
MFCD09746507
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
9921106
2-bromo-4-phényle-1,3-thiazole
BrC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1
57516-16-2
C9H6BrNS
240.12
MFCD09746507
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
9921106
2-bromo-4-phényle-1,3-thiazole
BrC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Utilisé dans la réaction de sono gashira qui est catalysée par pd. Précurseur dans la synthèse de dérivés N-substitués 2-aminothiazole(agents antituberculaires).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-phenylthiazole
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-4-phenylthiazole, thiazole, 2-bromo-4-phenyl, acmc-1au5u, 2-bromo-4-phenyl-thiazole, thiazole,2-bromo-4-phenyl
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 240.12
Pourcentage de pureté 97%