Learn More
2-bromo-5 -hydroxybenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056125
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2973-80-0
C7H5BrO2
201.02
MFCD03033065
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
387179
2-bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2973-80-0
C7H5BrO2
201.02
MFCD03033065
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
387179
2-bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde is a useful reactant used in the synthesis of PDE4 inhibitors, BCL-XL and cancel cell growth inhibitors. Also an reactant used in the preparation of many pharmaceutical agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-5-hydroxybenzaldéhyde est un réactif utile utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de PDE4, du BCL-XL et l’annulation des inhibiteurs de croissance cellulaire. Il est également un réactif utilisé dans la préparation de nombreux agents pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2079921
Synonyme 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide