Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-méthoxybenzamide 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H31250.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 99848-43-8 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
99848-43-8 | |
230.061 | |
CMTKLJYDFPAPJS-UHFFFAOYSA-N | |
2728705 | |
COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)N |
C8H8BrNO2 | |
MFCD00208336 | |
29;bromo-5-methoxybenzamide | |
2-bromo-5-méthoxybenzamide |
Spécification
2-Bromo-5-methoxybenzamide | |
5g | |
C8H8BrNO2 | |
29;bromo-5-methoxybenzamide | |
COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)N | |
230.061 | |
230.66 |
159°C to 161°C | |
99848-43-8 | |
MFCD00208336 | |
CMTKLJYDFPAPJS-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-5-méthoxybenzamide | |
2728705 | |
98% |