Learn More
Alfa Aesar™ 2-bromo-6-chloropyridine, 95 %
Marque: Alfa Aesar™ H26961.MD
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 5140-72-7 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
5140-72-7 | |
192.44 | |
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N | |
78820 | |
C1=CC(=NC(=C1)Br)Cl |
C5H3BrClN | |
MFCD00181262 | |
pyridine, 2-bromo-6-chloro, abbypharma ap-18-5384, pubchem9626, 2-chloro-6-bromopyridine, acmc-1awk4, 2-bromo-6-chloro-pyridine, 2-bromo-6-chloropyridine?, ksc493o0h, 2-bromo-6-chloropyridine | |
2-bromo-6-chloropyridine |
Spécification
2-Bromo-6-chloropyridine | |
5140-72-7 | |
MFCD00181262 | |
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-6-chloropyridine | |
78820 | |
95% |
250mg | |
C5H3BrClN | |
pyridine, 2-bromo-6-chloro, abbypharma ap-18-5384, pubchem9626, 2-chloro-6-bromopyridine, acmc-1awk4, 2-bromo-6-chloro-pyridine, 2-bromo-6-chloropyridine?, ksc493o0h, 2-bromo-6-chloropyridine | |
C1=CC(=NC(=C1)Br)Cl | |
192.44 | |
192.44 |