Learn More
2-bromo-6-pyrrolidine-1 -ylpyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 227.1 |
Pourcentage de pureté | 90% |