Learn More
2-bromo-9,9-diméthylfluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
This material is a popular synthetic precursor for OLED materials. Also used to make devices that efficiently emit a deep blue color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce matériau est un précurseur synthétique populaire pour les matériaux OLED. Également utilisé pour faire des dispositifs qui émettent efficacement une couleur bleue profonde.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Ce matériau est un précurseur synthétique populaire pour les matériaux OLED. Également utilisé pour faire des dispositifs qui émettent efficacement une couleur bleue profonde.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene |
Point de fusion | 57°C to 62°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2524870 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 273.17 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Solide |