Learn More
2-bromo-9,9-diméthylfluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056000
39.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
28320-31-2
C15H13Br
273.173
MFCD09261272
MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
10945606
2-bromo-9,9-diméthylfluorène
CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
28320-31-2
C15H13Br
273.173
MFCD09261272
MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
10945606
2-bromo-9,9-diméthylfluorène
CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
This material is a popular synthetic precursor for OLED materials. Also used to make devices that efficiently emit a deep blue color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce matériau est un précurseur synthétique populaire pour les matériaux OLED. Également utilisé pour faire des dispositifs qui émettent efficacement une couleur bleue profonde.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Point de fusion 57°C to 62°C
Quantité 5 g
Beilstein 2524870
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 273.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine