Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-9-fluorénone, 96 %
Marque: Alfa Aesar™ H55962.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3096-56-8 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Description
ApplicationsLa 2-bromo-9-fluorénone est utilisée comme matériau fonctionnel et intermédiaire organique. Elle est principalement utilisée comme matériau de cristaux liquide de premier choix. Il est utilisé comme intermédiaire OLED.
Solubilité
Soluble dans d’autres solvants, soluble dans l’acétone.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3096-56-8 | |
259.102 | |
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N | |
725831 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)Br |
C13H7BrO | |
MFCD00010789 | |
2-bromo-9-fluorenone, 2-bromo-9h-fluoren-9-one, 9h-fluoren-9-one, 2-bromo, 2-bromanylfluoren-9-one, acmc-209hjk, 2-bromo-9h-fluorenone, ksc318o8f | |
2-bromofluorène-9-one |
Spécification
2-Bromo-9-fluorenone | |
5g | |
C13H7BrO | |
2-bromo-9-fluorenone, 2-bromo-9h-fluoren-9-one, 9h-fluoren-9-one, 2-bromo, 2-bromanylfluoren-9-one, acmc-209hjk, 2-bromo-9h-fluorenone, ksc318o8f | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)Br | |
259.102 | |
259.1 |
146°C to 148°C | |
3096-56-8 | |
MFCD00010789 | |
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromofluorène-9-one | |
725831 | |
96% |