Learn More
2-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229096
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
615-36-1
C6H6BrN
172.02
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
11992
2-bromoaniline
C1=CC=C(C(=C1)N)Br
615-36-1
C6H6BrN
172.02
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
11992
2-bromoaniline
C1=CC=C(C(=C1)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromoaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
Densité 1.5780g/mL
Point d’ébullition 229.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6170 to 1.6190
Quantité 25 g
Beilstein 12,631
Gravité spécifique 1.578
Synonyme o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.