Learn More
Alcool 2-bromobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042320
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18982-54-2
C7H7BrO
187.04
MFCD00004600
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
72850
(2-bromophényl)méthanol
OCC1=CC=CC=C1Br
18982-54-2
C7H7BrO
187.04
MFCD00004600
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
72850
(2-bromophényl)méthanol
OCC1=CC=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzyl alcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78.0°C to 82.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, 445
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.