Learn More
2-bromobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689955
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3959-05-5
C7H8BrN
186.05
MFCD00025572
NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
334072
(2-bromophényl)méthanamine
C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
3959-05-5
C7H8BrN
186.05
MFCD00025572
NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
334072
(2-bromophényl)méthanamine
C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5875 to 1.5910
Quantité 1 g
Beilstein 12,III,2348
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.