Learn More
2-bromoéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080656
20.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
540-51-2
C2H5BrO
124.965
MFCD00002827
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
10898
2-bromoéthanol
C(CBr)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
540-51-2
C2H5BrO
124.965
MFCD00002827
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
10898
2-bromoéthanol
C(CBr)O
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoéthanol est utilisé dans la réduction sélective des nitroarènes. Il est utilisé comme solvant et comme matière première synthétique organique. Il trouve une application dans la synthèse de 2-pipéridine-1-yl-éthanol en réagissant avec la pipéridine. Il est utilisé dans la réduction sélective des nitroarènes.
Solubilité
Miscible à l’eau, au solvant organique et à l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière. Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethanol
Point de fusion -80°C
Densité 1.762
Point d’ébullition 149°C to 150°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire BrCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.493
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 878140
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,3792
Informations sur la solubilité Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Poids de la formule 124.97
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.