Learn More
Acrylate de 2-bromoéthyle, 94 %, stab. avec 0,1 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-Bromoethyl acrylate is utilized in curable and reactive polymers due to the presence of reactive bromine. It is also used in the synthesis of other monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de 2-bromoéthyle est utilisé dans les polymères curables et réactifs en raison de la présence de brome réactif. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres monomères.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents de polymérisation et les peroxydes.
L’acrylate de 2-bromoéthyle est utilisé dans les polymères curables et réactifs en raison de la présence de brome réactif. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres monomères.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents de polymérisation et les peroxydes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethyl acrylate |
Note relative au nom | stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol |
Point d’ébullition | 52°C to 53°C (5 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1749713 |
Synonyme | 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Poids de la formule | 179.01 |
Pourcentage de pureté | 94% |