Learn More
(2-bromoéthyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73745
25.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
103-63-9
MFCD00000240
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
7666
2-bromoéthylbenzène
C1=CC=C(C=C1)CCBr
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
103-63-9
MFCD00000240
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
7666
2-bromoéthylbenzène
C1=CC=C(C=C1)CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)benzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -56°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9Br
Formule linéaire C6H5(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.5553 to 1.5573
Quantité 100 mL
Beilstein 05,356
Gravité spécifique 1.35
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Bromoethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.