Learn More
2-bromofluorène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735739
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1133-80-8
MFCD00001115
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
14336
2-bromo-9H-fluorène
C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
1133-80-8
MFCD00001115
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
14336
2-bromo-9H-fluorène
C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromofluorene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110°C to 115°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 185°C (135.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H9Br
Quantité 25 g
Beilstein 05, II, 534
Poids moléculaire (g/mol) 245.12
Poids de la formule 245.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou flocons légèrement cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromofluorene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.