Learn More
2-bromofluorène, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 154221000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1133-80-8 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Code produit. 10043523
  • 251.00€ / 100g
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
1133-80-8
245.12
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
14336
C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
C13H9Br
MFCD00001115
2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
2-bromo-9H-fluorène
Spécification
2-Bromofluorene
Flacon en verre
Blanc à jaune
100g
94.0
94% min. (GC)
MFCD00001115
2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
245.12
245.12
95%
Authentic
185°C (135.0mmHg)
110°C to 115°C
1133-80-8
100.0
C13H9Br
05, II, 534
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-9H-fluorène
14336
Poudre ou flocons légèrement cristallins
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Bromofluorene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats