Learn More
2-bromofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697347
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
584-12-3, 7440-50-8, 110-00-9, 144-55-8
C4H3BrO
146.97
MFCD00216609
OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
2776190
2-bromofurane
BrC1=CC=CO1
584-12-3, 7440-50-8, 110-00-9, 144-55-8
C4H3BrO
146.97
MFCD00216609
OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
2776190
2-bromofurane
BrC1=CC=CO1
2-Bromofuran, stabilized with Copper (0.1%), Furan (0.5%) and Sodium, Bicarbonate (0.4%), 95%, Conditionnement: 1 g, Emballage: flacon verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromofuran, stabilized with Copper (0.1%), Furan (0.5%) and Sodium Bicarbonate (0.4%)
% min. CAS 96.5, 0.05, 0.45, 0.35
% max. CAS 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté 97%