Learn More
Bromhydrate de 2-(bromométhyl)-1-méthyl-1H-benzimidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3540987
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
934570-40-8
C9H10Br2N2
306.001
MFCD09702343
WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
24229451
2-(bromométhyl)-1-méthylbenzimidazole;hydrobromide
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
934570-40-8
C9H10Br2N2
306.001
MFCD09702343
WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
24229451
2-(bromométhyl)-1-méthylbenzimidazole;hydrobromide
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 306
Pourcentage de pureté 97%