Learn More
Alcool 2-bromophénéthylique, 99 %, ACROS Organics™
23.10€ - 86.60€
Identifiants chimiques
N° CAS 1074-16-4
Formule moléculaire C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numéro MDL MFCD00093566
InChI Key ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
PubChem CID 2734089
IUPAC Name 2-(2-bromophényl)éthanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10202472 FDS Afficher les documents Acros Organics
350550010
1g Flacon en verre 23.10€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 3 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10028871 FDS Afficher les documents Acros Organics
350550050
5g Flacon en verre 86.60€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-06-2020
Spécification
Identifiants chimiques
1074-16-4
201.06
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2734089
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
C8H9BrO
MFCD00093566
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2-(2-bromophényl)éthanol
Spécification
2-Bromophenethyl alcohol
>110°C
Flacon en verre
1.483
Jaune
99%
98.5
98.5% min. (GC)
BrC6H4CH2CH2OH
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
201.06
201.06
99%
1.4830g/mL
Authentic
1.5755 to 1.5775
97.0°C (0.7 mmHg)
1g
1074-16-4
100.0
C8H9BrO
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-(2-bromophényl)éthanol
2734089
Liquide
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Bromophenethylalcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.