Learn More
Alcool 2-bromophénéthylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10028871
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1074-16-4
C8H9BrO
201.06
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2734089
2-(2-bromophényl)éthanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
1074-16-4
C8H9BrO
201.06
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2734089
2-(2-bromophényl)éthanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenethyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4830g/mL
Point d’ébullition 97.0°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5755 to 1.5775
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.483
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromophenethylalcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.