Learn More
Acide 2-bromothiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029710
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
54045-76-0
C4H2BrNO2S
208.029
MFCD04115730
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
2763210
Acide 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylique
C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
54045-76-0
C4H2BrNO2S
208.029
MFCD04115730
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
2763210
Acide 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylique
C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 181°C to 183°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.03
Pourcentage de pureté 97%