Learn More
2-bromothiophène, 98 %, ACROS Organics™
34.66€ - 374.00€
Identifiants chimiques
CAS 1003-09-4
Formule moléculaire C4H3BrS
Poids moléculaire (g/mol) 163.04
Clé InChI TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
CID PubChem 13851
Nom IUPAC 2-bromothiophène
SMILES C1=CSC(=C1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10665972
FDS Afficher les documents
Acros Organics
154290500
50mL Flacon en verre
34.66€
50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 5 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10071830
FDS Afficher les documents
Acros Organics
154292500
250mL Flacon en verre
124.00€
250mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11906811
FDS Afficher les documents
Acros Organics
154290010
1L Flacon en verre
374.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Identifiants chimiques
1003-09-4
163.04
2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
2-bromothiophène
C4H3BrS
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
13851
C1=CSC(=C1)Br
Spécification
2-Bromothiophene
52°C
Flacon en verre
1.68
Brun à incolore
50mL
97.5% min. (GC)
17,33
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride
C1=CSC(=C1)Br
163.04
163.04
98%
1.6800g/mL
Authentic
1.5850 to 1.5870
149.0°C to 151.0°C
-10.0°C
1003-09-4
C4H3BrS
2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
2-bromothiophène
13851
Liquide
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Bromothiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.