Learn More
2-Butanone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Butanone |
Point de fusion | -87°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 79°C to 81°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Point d’éclair | −4°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | C2H5COCH3 |