Learn More
2-Butanone, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120060
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Qualité réactif,≥99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -87°C
Aspect Colorless
Densité 0.805g/mL at 25°C
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Conditionnement Glass Bottle
Indice de réfraction n20/D 1.379(lit.)