Learn More
Chlorure de 2-buténylmagnésium, 0,5 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033968
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6088-88-6
C4H7ClMg
MFCD01321226
2-butenylmagnesium chloride, 2-butenylmagnesiumchloride,0.5minmethf, 2-butenylmagnesium chloride, 0.5m in methf, 2e-but-2-en-1-yl chloro magnesium, 2-butenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
6104506
6088-88-6
C4H7ClMg
MFCD01321226
2-butenylmagnesium chloride, 2-butenylmagnesiumchloride,0.5minmethf, 2-butenylmagnesium chloride, 0.5m in methf, 2e-but-2-en-1-yl chloro magnesium, 2-butenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
6104506
2-Butenylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorure de butenylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF).
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Butenylmagnesium chloride
Formule linéaire CH3CH=CHCH2MgCl
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Clé InChI XQAMFOKVRXJOGD-CZEFNJPISA-M
SMILES CC=C[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
Nom IUPAC magnésium;(E)-but-2-ène;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 114.855
Poids de la formule 114.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans MeTHF