missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chloro-2,2-difluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif est un produit efficace pour la synthèse de phénols difluorométhylés en présence d’une base douce et d’un solvant aqueux.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le réactif est un produit efficace pour la synthèse de phénols difluorométhylés en présence d’une base douce et d’un solvant aqueux.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone |
Densité | 1.293 |
Point d’ébullition | 95°C to 97°C (37 mmHg) |
Point d’éclair | 72°C (161°F) |
Indice de réfraction | 1.497 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2251448 |
Informations sur la solubilité | Difficult to mix. |
Poids de la formule | 190.58 |
Pourcentage de pureté | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'