Learn More
2-Chloro-2-méthylpropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88477
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
507-20-0
C4H9Cl
92.57
MFCD00000816
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
10486
2-chloro-2-méthylpropane
CC(C)(C)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
507-20-0
C4H9Cl
92.57
MFCD00000816
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
10486
2-chloro-2-méthylpropane
CC(C)(C)Cl
2-chloro-2-méthylpropane, 99 %, C4H9Cl, numéro CAS-507-20-0, 2-méthyl-2-chloropropane, propane, 2-chloro-2-méthyl, 2-chloroisobutane, tert-butylchlorure, t-butylchlorure, chlorotriméthylméthane, triméthylchlorométhane, tert-butyle chlorure, t-butyle chlorure, chlorure de 2-méthyl-2-propyle, 500 ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2-methylpropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -25.0°C
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 52.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCl
Indice de réfraction 1.3838 to 1.3858
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Merck Index 15, 1563
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.51 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: terrt-butyl chloride