Learn More
2-Chloro-3-nitropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081926
20.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5470-18-8
C5H3ClN2O2
158.541
MFCD00006232
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
79613
2-chloro-3-nitropyridine
C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5470-18-8
C5H3ClN2O2
158.541
MFCD00006232
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
79613
2-chloro-3-nitropyridine
C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-nitropyridine
Point de fusion 99°C to 103°C
Point d’éclair 185°C (365°F)
Quantité 5 g
Beilstein 124482
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 99%