Learn More
Chlorure de 2-chloro-3-quinolinecarbonyle, tech., Thermo Scientific™
Catalog Number 10575483
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride
CAS 136812-19-6
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H5Cl2NO
Numéro MDL MFCD06200869
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, 2-chloro-3-quinolinecarbonylchloride
Clé InChI QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 2-nitrofuran-3-carbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 226.056
CID PubChem 2794665
Poids de la formule 226.06
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique