Learn More
2-chloro-4,6-diméthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323246
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
4472-44-0
C6H7ClN2
142.59
RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
20550
2-chloro-4,6-diméthylpyrimidine
CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
4472-44-0
C6H7ClN2
142.59
RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
20550
2-chloro-4,6-diméthylpyrimidine
CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 38°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, poudre cristalline ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.