Learn More
2-Chloro-4-aminopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041871
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14432-12-3
C5H5ClN2
128.56
BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine
84432
2-chloropyridine-4-amine
C1=CN=C(C=C1N)Cl
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14432-12-3
C5H5ClN2
128.56
BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine
84432
2-chloropyridine-4-amine
C1=CN=C(C=C1N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-aminopyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 94°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-aminopyridine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.