Learn More
2-chloro-4-fluorobenzène-1-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | Cl(F)C6H3(SO2Cl) |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 229.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |