Learn More
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-87271
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2252-51-9
C7H4ClFO2
174.56
MFCD00010615
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
75259
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2252-51-9
C7H4ClFO2
174.56
MFCD00010615
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
75259
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 183°C to 186°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(F)CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.